Print…
2,4-Dihydroxybenzoic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR4893-500G OR4893-100G OR4893-1KG
APOSOR4893-500GEA 72.5 EUR
APOSOR4893-500G APOSOR4893-100G APOSOR4893-1KG
2,4-Dihydroxybenzoic acid 97%
2,4-Dihydroxybenzoic acid
Fórmula: C₇H₆O₄
Ponto de Fusão: 208 - 218 °C
Número MDL : MFCD00002451
Número CAS: 89-86-1