Print…
(S)-tert-Butyl 5-methyl-1,2,3-oxathiazolidine-3-carboxylate 2,2-dioxide 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (5S)-2,2-Dioxido-5-methyl-1,2,3-oxathiazolidine, N-BOC protected
OR400343-1G OR400343-5G OR400343-25G
APOSOR400343-1GEA 29 EUR
APOSOR400343-1G APOSOR400343-5G APOSOR400343-25G
(S)-tert-Butyl 5-methyl-1,2,3-oxathiazolidine-3-carboxylate 2,2-dioxide 97%
(S)-tert-Butyl 5-methyl-1,2,3-oxathiazolidine-3-carboxylate 2,2-dioxide
Fórmula: C₈H₁₅NO₅S
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD09833247
Número CAS: 396074-50-3