Print…
1-Bromo-4-(bromomethyl)-2-methoxybenzene 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 4-Bromo-3-methoxybenzyl bromide
OR400145-250MG OR400145-1G OR400145-5G
APOSOR400145-250MGEA 105 EUR
APOSOR400145-250MG APOSOR400145-1G APOSOR400145-5G
1-Bromo-4-(bromomethyl)-2-methoxybenzene 95%
1-Bromo-4-(bromomethyl)-2-methoxybenzene
Fórmula: C₈H₈Br₂O
Peso Molecular: 279.96 g/mol
Número MDL : MFCD17169084
Número CAS: 1148110-16-0
UN: 3261
ADR: 8 III