Print…
Isochroman-1-ylmethanamine 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR322556-100MG OR322556-250MG OR322556-50MG
APOSOR322556-100MGEA 0 EUR
APOSOR322556-100MG APOSOR322556-250MG APOSOR322556-50MG
Isochroman-1-ylmethanamine 95%
Isochroman-1-ylmethanamine
Fórmula: C₁₀H₁₃NO
Número MDL : MFCD00457645
Número CAS: 19158-90-8