Isochroman-1-ylmethanamine 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
|
Perigo
|
OR322556-100MG
OR322556-250MG
OR322556-50MG
APOSOR322556-100MGEA
0
EUR
APOSOR322556-100MG
APOSOR322556-250MG
APOSOR322556-50MG
Isochroman-1-ylmethanamine 95%
Isochroman-1-ylmethanamine
Fórmula:
C₁₀H₁₃NO |
Número MDL :
MFCD00457645 Número CAS: 19158-90-8 |