Print…
(R)-(-)-4-Phenyl-2-butanol 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR304056-1G OR304056-5G
APOSOR304056-1GEA 55.1 EUR
APOSOR304056-1G APOSOR304056-5G
(R)-(-)-4-Phenyl-2-butanol 98%
(R)-(-)-4-Phenyl-2-butanol
Fórmula: C₁₀H₁₄O
Ponto de ebulição: 239 °C
Densidade: 0,976
Ponto de Inflamação: >110 °C
Número MDL : MFCD03093081
Número CAS: 39516-03-5