Print…
3-Bromo-2-chlorobenzoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR303214-5G OR303214-25G OR303214-100G
APOSOR303214-5GEA 0 EUR
APOSOR303214-5G APOSOR303214-25G APOSOR303214-100G
3-Bromo-2-chlorobenzoic acid
3-Bromo-2-chlorobenzoic acid
Fórmula: C₇H₄BrClO₂
Ponto de Fusão: 163 - 170 °C
Número MDL : MFCD01569399
Número CAS: 56961-27-4