Print…
meso-2,3-Dimercaptosuccinic acid ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: (R,S)-2,3-Dimercaptobutanedioic acid, meso-2,3-Dimercaptobutanedioic acid, Succimer, (R,S)-2,3-Dimercaptosuccinic acid, (2R,3S)-rel-2,3-Dimercaptosuccinic acid
A17909.06 A17909.03
A17909.06EA 118 EUR
A17909.06 A17909.03
meso-2,3-Dimercaptosuccinic acid ≥97%
meso-2,3-Dimercaptosuccinic acid
Purity: 97% CAS No.: 304-55-2 Molecular Formula: C4H6O4S2 Formula Weight: 182.22 Melting Point: ca 196° dec. Beilstein Reference: 1725150 Merck Reference: 14,8865 MDL No.: MFCD00064799
Fórmula: C₄H₆O₄S₂
Peso Molecular: 182.22 g/mol
Ponto de Fusão: ∼ 196 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064799
Número CAS: 304-55-2
EINECS: 206-155-2
Merck Index: 12,09034