Print…
(±)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethanol 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR019104-100G OR019104-500G OR019104-25G
APOSOR019104-100GEA 24.8 EUR
APOSOR019104-100G APOSOR019104-500G APOSOR019104-25G
(±)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethanol 99%
(±)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethanol
(contains isomer)
Fórmula: C₆H₁₂O₃
Ponto de ebulição: 188 - 189 °C
Densidade: 1,064
Ponto de Inflamação: 90 °C
Número MDL : MFCD00063238
Número CAS: 100-79-8