Print…
meso-2,3-Dimercaptosuccinic acid 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: (R,S)-2,3-Dimercaptobutanedioic acid, meso-2,3-Dimercaptobutanedioic acid, Succimer, (R,S)-2,3-Dimercaptosuccinic acid, (2R,3S)-rel-2,3-Dimercaptosuccinic acid
226670050 226670250 226671000
ACRO226670050EA 85.1 EUR
ACRO226670050 ACRO226670250 ACRO226671000
meso-2,3-Dimercaptosuccinic acid 98%
meso-2,3-Dimercaptosuccinic acid
Fórmula: C₄H₆O₄S₂
Peso Molecular: 182.22 g/mol
Ponto de Fusão: 196…198 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00064799
Número CAS: 304-55-2
EINECS: 206-155-2
Merck Index: 12,09034
Encomendar
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1 % (1 g, 105°C, 3 hrs)
Sulfated ash ≤0.2 %
Titration with NaOH ≥97.5 %
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm