Print…
(1-Propynyl)tributyltin 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: Tributyl(1-propynyl)tin
OR961474-1G OR961474-5G OR961474-25G
APOSOR961474-1GEA 87 EUR
APOSOR961474-1G APOSOR961474-5G APOSOR961474-25G
(1-Propynyl)tributyltin 98%
(1-Propynyl)tributyltin
Fórmula: C₁₅H₃₀Sn
Peso Molecular: 329.12 g/mol
Ponto de ebulição: 277 °C
Densidade: 1.082
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD01863650
Número CAS: 64099-82-7
UN: 2788
ADR: 6.1 III