Print…
2,3-Difluoro-1,4-benzenediol 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2,3-Difluorohydroquinone
PC408062-250MG PC408062-1G
APOSPC408062-250MGEA 52.2 EUR
APOSPC408062-250MG APOSPC408062-1G
2,3-Difluoro-1,4-benzenediol 97%
2,3-Difluoro-1,4-benzenediol
Fórmula: C₆H₄F₂O₂
Peso Molecular: 146.092 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD04038791
Número CAS: 124728-90-1