Print…
Ethylene glycol dimethacrylate (ethylene dimethacrylate) 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Ethylene dimethacrylate, Ethane-1,2-diyl bis(2-methylacrylate)
OR936412-25G OR936412-100G
APOSOR936412-25GEA 35 EUR
APOSOR936412-25G APOSOR936412-100G
Ethylene glycol dimethacrylate (ethylene dimethacrylate) 95%
Ethylene glycol dimethacrylate (ethylene dimethacrylate)
Fórmula: C₁₀H₁₄O₄
Peso Molecular: 198.21 g/mol
Ponto de ebulição: 98…100 °C
Ponto de Fusão: –40 °C
Ponto de Inflamação: 104 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00008590
Número CAS: 97-90-5