Print…
[1,3-Bis(2,6-Diisopropylphenyl)imidazol-2-ylidene](3-chloropyridyl)palladium(II) dichloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR931195-250MG OR931195-1G OR931195-5G
APOSOR931195-250MGEA 0 EUR
APOSOR931195-250MG APOSOR931195-1G APOSOR931195-5G
[1,3-Bis(2,6-Diisopropylphenyl)imidazol-2-ylidene](3-chloropyridyl)palladium(II) dichloride
[1,3-Bis(2,6-Diisopropylphenyl)imidazol-2-ylidene](3-chloropyridyl)palladium(II) dichloride
Fórmula: C₃₂H₄₀Cl₃N₃Pd
Ponto de Fusão: 230 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD08457656
Número CAS: 905459-27-0