Print…
Tetra acetato de chumbo 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Lead(IV) tetraacetate, Triacetyloxyplumbyl acetate, Acetic acid lead (IV) salt, Lead (IV) acetate, LTA
OR924077-5G OR924077-25G OR924077-100G
APOSOR924077-5GEA 21.9 EUR
APOSOR924077-5G APOSOR924077-25G APOSOR924077-100G
Tetra acetato de chumbo 96%
Tetra acetato de chumbo
Fórmula: (H₃CCOO)₄Pb
Peso Molecular: 443.38 g/mol
Ponto de Fusão: 175…180 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00008693
Número CAS: 546-67-8
UN: 1616
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,05442