Print…
3-Bromo-2-iodobenzotrifluoride 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Bromo-2-iodo-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene, 1-Bromo-2-iodo-3-(trifluoromethyl)benzene
PC48519-250MG PC48519-1G
APOSPC48519-250MGEA 192 EUR
APOSPC48519-250MG APOSPC48519-1G
3-Bromo-2-iodobenzotrifluoride 95%
3-Bromo-2-iodobenzotrifluoride
Fórmula: C₇H₃BrF₃I
Ponto de ebulição: 85/1,5 mm °C
Ponto de Fusão: 34…36 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD13194205
Número CAS: 85977-23-7