Print…
1-(Cyclopropyl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-3-carboxylic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC408444-250MG PC408444-1G PC408444-5G
APOSPC408444-250MGEA 219 EUR
APOSPC408444-250MG APOSPC408444-1G APOSPC408444-5G
1-(Cyclopropyl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-3-carboxylic acid 95%
1-(Cyclopropyl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Fórmula: C₈H₇F₃N₂O₂
Peso Molecular: 220.15 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD32669838
Número CAS: 2384171-56-4