Print…
Iodoacetamida 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 2-Iodoacetamide
OR59962-5G OR59962-10G OR59962-25G
APOSOR59962-5GEA 21.9 EUR
APOSOR59962-5G APOSOR59962-10G APOSOR59962-25G
Iodoacetamida 98%
Iodoacetamide
Fórmula: ICH₂CONH₂
Peso Molecular: 184.96 g/mol
Ponto de ebulição: 266
Ponto de Fusão: 92…95 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00008028
Número CAS: 144-48-9
UN: 2811
ADR: 6.1 III