Print…
2-Acetamido-4-fluorobenzoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-(Acetylamino)-4-fluorobenzoic acid, N-Acetyl-4-fluoroanthranilic acid
PC0673-100MG PC0673-1G PC0673-5G
APOSPC0673-100MGEA 21.9 EUR
APOSPC0673-100MG APOSPC0673-1G APOSPC0673-5G
2-Acetamido-4-fluorobenzoic acid
2-Acetamido-4-fluorobenzoic acid
Fórmula: C₉H₈FNO₃
Peso Molecular: 197.17 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00665891
Número CAS: 394-27-4