Print…
(S)-2-(3-Aminopropanamido)-3-(1-methyl-1H-imidazol-5-yl)propanoic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Anserine, N-beta-Alanyl-3-methyl-L-histidine
OR958721-1G OR958721-5G OR958721-25G
APOSOR958721-1GEA 108 EUR
APOSOR958721-1G APOSOR958721-5G APOSOR958721-25G
(S)-2-(3-Aminopropanamido)-3-(1-methyl-1H-imidazol-5-yl)propanoic acid 97%
(S)-2-(3-Aminopropanamido)-3-(1-methyl-1H-imidazol-5-yl)propanoic acid
Fórmula: C₁₀H₁₆N₄O₃
Peso Molecular: 240.25 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD11040910
Número CAS: 584-85-0