Print…
Ethyl 4-aminothiazole-5-carboxylate 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: ethyl 4-amino-1,3-thiazole-5-carboxylate
OR942787-250MG OR942787-1G OR942787-5G
APOSOR942787-250MGEA 31.9 EUR
APOSOR942787-250MG APOSOR942787-1G APOSOR942787-5G
Ethyl 4-aminothiazole-5-carboxylate 97%
Ethyl 4-aminothiazole-5-carboxylate
Fórmula: C₆H₈N₂O₂S
Ponto de ebulição: 300,7/760 mm °C
Ponto de Inflamação: 135,6 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD06798219
Número CAS: 152300-59-9