Print…
2-Phenylcyclobutan-1-one 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR922765-250MG OR922765-500MG OR922765-1G
APOSOR922765-250MGEA 0 EUR
APOSOR922765-250MG APOSOR922765-500MG APOSOR922765-1G
2-Phenylcyclobutan-1-one 97%
2-Phenylcyclobutan-1-one
Fórmula: C₁₀H₁₀O
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD19382274
Número CAS: 42436-86-2