Print…
4-Amino-2-(methylthio)pyrimidine-5-carbaldehyde 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Amino-2-methylsulphanylpyrimidine-5-carbaldehyde
OR918031-1G OR918031-5G OR918031-10G
APOSOR918031-1GEA 88.6 EUR
APOSOR918031-1G APOSOR918031-5G APOSOR918031-10G
4-Amino-2-(methylthio)pyrimidine-5-carbaldehyde 98%
4-Amino-2-(methylthio)pyrimidine-5-carbaldehyde
Fórmula: C₆H₇N₃OS
Ponto de Fusão: 180…190 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD08669438
Número CAS: 770-31-0