Print…
But-3-yn-1-amine 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR72152-250MG OR72152-1G OR72152-5G
APOSOR72152-250MGEA 71.2 EUR
APOSOR72152-250MG APOSOR72152-1G APOSOR72152-5G
But-3-yn-1-amine 96%
But-3-yn-1-amine
Fórmula: C₄H₇N
Ponto de ebulição: 100…103 °C
Densidade: 0,844
Ponto de Inflamação: 10 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD09997741
Número CAS: 14044-63-4
UN: 2733
ADR: 3+8,II