Print…
2-((2-Methylbut-3-yn-2-yl)oxy)tetrahydro-2H-pyran 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR70332-1G OR70332-5G OR70332-25G
APOSOR70332-1GEA 0 EUR
APOSOR70332-1G APOSOR70332-5G APOSOR70332-25G
2-((2-Methylbut-3-yn-2-yl)oxy)tetrahydro-2H-pyran 97%
2-((2-Methylbut-3-yn-2-yl)oxy)tetrahydro-2H-pyran
Fórmula: C₁₀H₁₆O₂
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00090526
Número CAS: 27943-46-0