Print…
7-Bromo-4-cyanoquinoline 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR70307-250MG OR70307-1G
APOSOR70307-250MGEA 219 EUR
APOSOR70307-250MG APOSOR70307-1G
7-Bromo-4-cyanoquinoline 95%
7-Bromo-4-cyanoquinoline
Fórmula: C₁₀H₅BrN₂
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD32862641
Número CAS: 1537610-35-7