Print…
1,3-Dimethyl-1H-pyrazol-4-amine hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Amino-1,3-dimethyl-1H-pyrazole hydrochloride
OR61322-100MG OR61322-250MG
APOSOR61322-100MGEA 21.9 EUR
APOSOR61322-100MG APOSOR61322-250MG
1,3-Dimethyl-1H-pyrazol-4-amine hydrochloride
1,3-Dimethyl-1H-pyrazol-4-amine hydrochloride
Fórmula: C₅H₁₀ClN₃
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD02253769
Número CAS: 1147222-02-3