Print…
1-Chloroisoquinoline tech
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR61190-5G OR61190-25G
APOSOR61190-5GEA 21.9 EUR
APOSOR61190-5G APOSOR61190-25G
1-Chloroisoquinoline tech
1-Chloroisoquinoline
Fórmula: C₉H₆ClN
Ponto de ebulição: 274…275/768 mm °C
Ponto de Fusão: 31…36 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00024134
Número CAS: 19493-44-8