Print…
Methyl-1H-benzotriazole (mixture) 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Tolyltriazole, 6(or7)-Methyl-1H-benzo[d][1,2,3]triazole, Methyl-1H-benzotriazole (mixture)
OR931649-100G OR931649-500G
APOSOR931649-100GEA 29 EUR
APOSOR931649-100G APOSOR931649-500G
Methyl-1H-benzotriazole (mixture) 98%
Methyl-1H-benzotriazole (mixture)
Fórmula: C₇H₇N₃
Peso Molecular: 133.15 g/mol
Ponto de Fusão: 87 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00167158
Número CAS: 29385-43-1