Print…
2,5-Bis(phenylthio)thiophene
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR72113-50G OR72113-100G
APOSOR72113-50GEA 2770 EUR
APOSOR72113-50G APOSOR72113-100G
2,5-Bis(phenylthio)thiophene
2,5-Bis(phenylthio)thiophene
Fórmula: C₁₆H₁₂S₃
Peso Molecular: 300.46 g/mol
Ponto de Fusão: 42…43 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD02065045
Número CAS: 2974-09-6