Print…
3,4-Difluoro-2-methoxyphenol 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC45180-500MG PC45180-1G PC45180-5G
APOSPC45180-500MGEA 154 EUR
APOSPC45180-500MG APOSPC45180-1G APOSPC45180-5G
3,4-Difluoro-2-methoxyphenol 97%
3,4-Difluoro-2-methoxyphenol
Fórmula: C₇H₆F₂O₂
Número MDL : MFCD17015349
Número CAS: 158626-90-5