Print…
Etanolamina 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR921532-100G OR921532-1KG
APOSOR921532-100GEA 21.9 EUR
APOSOR921532-100G APOSOR921532-1KG
Etanolamina 99%
Etanolamina
Fórmula: NH₂CH₂CH₂OH
Ponto de ebulição: 170 °C
Ponto de Fusão: 10…11 °C
Densidade: 1,012
Ponto de Inflamação: 91 °C
Número MDL : MFCD00008183
Número CAS: 141-43-5
UN: 2491
ADR: 6.1,III