Print…
Bis(lauroyloxy)dioctyltin 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: [Dodecanoyloxy(dioctyl)stannyl] dodecanoate
OR918257-1G OR918257-25G OR918257-100G
APOSOR918257-1GEA 21.9 EUR
APOSOR918257-1G APOSOR918257-25G APOSOR918257-100G
Bis(lauroyloxy)dioctyltin 96%
Bis(lauroyloxy)dioctyltin
Fórmula: C₄₀H₈₀O₄Sn
Peso Molecular: 743.77 g/mol
Número MDL : MFCD00026557
Número CAS: 3648-18-8