Print…
7-Methyl-4-indanol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR21818-1G OR21818-5G OR21818-10G
APOSOR21818-1GEA 116 EUR
APOSOR21818-1G APOSOR21818-5G APOSOR21818-10G
7-Methyl-4-indanol
7-Methyl-4-indanol
Fórmula: C₁₀H₁₂O
Número MDL : MFCD00173675
Número CAS: 16400-13-8