Print…
4-(2-Aminoethyl)cyclohexanol 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR938515-250MG OR938515-1G OR938515-5G
APOSOR938515-250MGEA 0 EUR
APOSOR938515-250MG APOSOR938515-1G APOSOR938515-5G
4-(2-Aminoethyl)cyclohexanol 95%
4-(2-Aminoethyl)cyclohexanol
Fórmula: C₈H₁₇NO
Ponto de ebulição: 256 °C
Número MDL : MFCD11520548
Número CAS: 148356-06-3
UN: 2735
ADR: 8,III