Print…
4,4’-Bis(dimetilamino)benzofenona
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: Cetona de Michler
OR72059-100G OR72059-500G
APOSOR72059-100GEA 84.1 EUR
APOSOR72059-100G APOSOR72059-500G
4,4’-Bis(dimetilamino)benzofenona
4,4’-Bis(dimetilamino)benzofenona
Fórmula: C₁₇H₂₀N₂O
Ponto de ebulição: 360 °C
Ponto de Fusão: 171 - 176 °C
Ponto de Inflamação: 220 °C
Número MDL : MFCD00008312
Número CAS: 90-94-8