Print…
4-Fluorobenzamidine hydrochloride 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC401011-1G PC401011-5G PC401011-10G
APOSPC401011-1GEA 53.8 EUR
APOSPC401011-1G APOSPC401011-5G APOSPC401011-10G
4-Fluorobenzamidine hydrochloride 97%
4-Fluorobenzamidine hydrochloride
Fórmula: C₇H₈ClFN₂
Ponto de Fusão: 221 °C
Número MDL : MFCD04114421
Número CAS: 456-14-4
UN: 2811