Print…
1,3-Bis(difenilfosfino)propano 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Propylenebis(diphenylphosphine), Propane-1,3-diylbis(diphenylphosphane), Propane-1,3-diylbis(diphenylphosphine), 1,3-Bis(diphenylphosphino)propane, DPPP, Bis(1,2-diphenylphosphino)propane
OR41032-5G OR41032-25G OR41032-100G
APOSOR41032-5GEA 21.9 EUR
APOSOR41032-5G APOSOR41032-25G APOSOR41032-100G
1,3-Bis(difenilfosfino)propano 97%
1,3-Bis(difenilfosfino)propano
Fórmula: C₂₇H₂₆P₂
Peso Molecular: 412.45 g/mol
Ponto de Fusão: 63…65 °C
Número MDL : MFCD00003050
Número CAS: 6737-42-4