3-Nitro-4-(trifluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
|
Perigo
|
PC501730-250MG
PC501730-1G
APOSPC501730-250MGEA
261
EUR
APOSPC501730-250MG
APOSPC501730-1G
3-Nitro-4-(trifluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride 95%
3-Nitro-4-(trifluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride
Fórmula:
C₇H₃ClF₃NO₅S |
Número MDL :
MFCD28801862 Número CAS: 1351094-07-9 UN: 3265 ADR: 8,III |