Print…
4-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC305026-250MG PC305026-1G
APOSPC305026-250MGEA 219 EUR
APOSPC305026-250MG APOSPC305026-1G
4-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde 95%
4-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Fórmula: C₈H₃BrF₄O
Número MDL : MFCD22628190
Número CAS: 1414870-67-9