Print…
2-Nitro-m-xylene 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR17602-1KG OR17602-250G OR17602-4KG
APOSOR17602-1KGEA 151 EUR
APOSOR17602-1KG APOSOR17602-250G APOSOR17602-4KG
2-Nitro-m-xylene 99%
2-Nitro-m-xylene
Delivery of 1 or 4 kg quantity of this item to mainland UK is £35, additional charge will be added at order confirmation stage by our sales team.
Fórmula: C₈H₉NO₂
Ponto de ebulição: 225…227 °C
Ponto de Fusão: 14…16 °C
Densidade: 1,112
Ponto de Inflamação: 88 °C
Número MDL : MFCD00007181
Número CAS: 81-20-9
UN: 1665
ADR: 6.1,II