Print…
4-Cyclopropoxybenzoic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR942399-500MG OR942399-1G
APOSOR942399-500MGEA 683 EUR
APOSOR942399-500MG APOSOR942399-1G
4-Cyclopropoxybenzoic acid 95%
4-Cyclopropoxybenzoic acid
Fórmula: C₁₀H₁₀O₃
Ponto de Fusão: 153 - 155 °C
Número MDL : MFCD17000469
Número CAS: 62577-90-6