Print…
3-Methyl-4-nitrobenzyl bromide 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR927531-5G OR927531-25G OR927531-100G
APOSOR927531-5GEA 0 EUR
APOSOR927531-5G APOSOR927531-25G APOSOR927531-100G
3-Methyl-4-nitrobenzyl bromide 98%
3-Methyl-4-nitrobenzyl bromide
Fórmula: C₈H₈BrNO₂
Ponto de Fusão: 46…48 °C
Número MDL : MFCD04039920
Número CAS: 141281-38-1
UN: 3261
ADR: 8,II