Print…
1,3,5-Triphenoxybenzene
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR72112-50G OR72112-100G
APOSOR72112-50GEA 2770 EUR
APOSOR72112-50G APOSOR72112-100G
1,3,5-Triphenoxybenzene
1,3,5-Triphenoxybenzene
Fórmula: C₂₄H₁₈O₃
Ponto de Fusão: 108…110 °C
Número MDL : MFCD00367787
Número CAS: 23879-81-4