Print…
(2-Methoxyphenyl)acetic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR6815-100G OR6815-25G OR6815-500G
APOSOR6815-100GEA 43.5 EUR
APOSOR6815-100G APOSOR6815-25G APOSOR6815-500G
(2-Methoxyphenyl)acetic acid 97%
(2-Methoxyphenyl)acetic acid
Fórmula: (C₆H₄OCH₃)CH₂COOH
Ponto de Fusão: 122…125 °C
Número MDL : MFCD00004321
Número CAS: 93-25-4