Print…
1-(5-Bromo-3-chloro-2-fluorophenyl)ethanone 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 5'-Bromo-3'-chloro-2'-fluoroacetophenone, 1-(5-Bromo-3-chloro-2-fluorophenyl)ethan-1-one
PC37883-250MG PC37883-1G PC37883-5G
APOSPC37883-250MGEA 190 EUR
APOSPC37883-250MG APOSPC37883-1G APOSPC37883-5G
1-(5-Bromo-3-chloro-2-fluorophenyl)ethanone 95%
1-(5-Bromo-3-chloro-2-fluorophenyl)ethanone
Fórmula: C₈H₅BrClFO
Número MDL : MFCD26679371
Número CAS: 1536939-67-9