Print…
2-Cyclopropoxyethyl 4-methylbenzenesulphonate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Toluene-4-sulphonic acid 2-cyclopropoxy-ethyl ester, 2-Cyclopropyloxyethyl 4-methylbenzenesulphonate
OR944284-250MG OR944284-1G
APOSOR944284-250MGEA 43.5 EUR
APOSOR944284-250MG APOSOR944284-1G
2-Cyclopropoxyethyl 4-methylbenzenesulphonate 95%
2-Cyclopropoxyethyl 4-methylbenzenesulphonate
Fórmula: C₁₂H₁₆O₄S
Ponto de Fusão: 48 °C
Número MDL : MFCD22209886
Número CAS: 862728-59-4