Print…
Dibutyl sulphate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: Di-n-butylsulphate
OR924973-5G OR924973-25G OR924973-100G
APOSOR924973-5GEA 72.5 EUR
APOSOR924973-5G APOSOR924973-25G APOSOR924973-100G
Dibutyl sulphate 95%
Dibutyl sulphate
Fórmula: C₈H₁₈O₄S
Peso Molecular: 210.29 g/mol
Ponto de ebulição: 115…116 °C
Densidade: 1.06
Número MDL : MFCD00059420
Número CAS: 625-22-9
UN: 2810
ADR: 6.1 III