Print…
2-Bromo-5-fluoro-1-iodo-3-(trifluoromethyl)benzene 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC501309-250MG PC501309-1G
APOSPC501309-250MGEA 0 EUR
APOSPC501309-250MG APOSPC501309-1G
2-Bromo-5-fluoro-1-iodo-3-(trifluoromethyl)benzene 95%
2-Bromo-5-fluoro-1-iodo-3-(trifluoromethyl)benzene
Fórmula: C₇H₂BrF₄I
Número MDL : MFCD28348581
Número CAS: 1934934-44-7