Print…
1-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-3-carbaldehyde 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC408443-250MG PC408443-1G PC408443-5G
APOSPC408443-250MGEA 219 EUR
APOSPC408443-250MG APOSPC408443-1G APOSPC408443-5G
1-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-3-carbaldehyde 95%
1-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-3-carbaldehyde
Fórmula: C₆H₅F₃N₂O
Número MDL : MFCD28403393
Número CAS: 1557546-42-5