Print…
4-Chloro-3-iodobenzotrifluoride 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC1932-25G PC1932-100G
APOSPC1932-25GEA 21.9 EUR
APOSPC1932-25G APOSPC1932-100G
4-Chloro-3-iodobenzotrifluoride 98%
4-Chloro-3-iodobenzotrifluoride
Fórmula: C₇H₃ClF₃I
Ponto de ebulição: 58 - 60/0,5 mm °C
Densidade: 1,973
Ponto de Inflamação: >110 °C
Número MDL : MFCD00001037
Número CAS: 672-57-1
UN: 3265
ADR: 8,II